Documentos clave
GF87090958
Boron nitride
rod, 6.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 607910
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 870-909-58
L
100 mm
diameter
6.4 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)