Documentos clave
GF86909787
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Sinónimos:
FV331013
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 869-097-87
Longitud
0.5 m
bobina anchura
300 mm
grosor
0.013 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)