Documentos clave
GF85826784
Silicon nitride - gas pressure sintered
sheet, thickness 6 mm, size 47 × 47 mm
Sinónimos:
SJ653060
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 858-267-84
tamaño
47 × 47 mm
grosor
6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)