Documentos clave
GF84866169
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 300 × 300 mm, cell size 12.7 mm
Sinónimos:
AB112600
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
honeycomb
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 848-661-69
cubeta tamaño
12.7 mm
tamaño
300 × 300 mm
grosor
20 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)