Documentos clave
GF76843255
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 145, L 50 m, number of filaments 1300
Sinónimos:
ET305711
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 768-432-55
L
50 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)