Documentos clave
GF74934041
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, 3.18 mm diameter, Al98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, length 200 mm, temper soft
Sinónimos:
AL077940
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 749-340-41
L
200 mm
diameter
3.18 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)