Documentos clave
GF72955301
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, length 100 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Sinónimos:
CU025120
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 729-553-01
Longitud
100 m
diámetro
0.08 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)