GF69053430
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g
Sinónimos:
FE046011
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 690-534-30
weight
500 g
max. part. size
45 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)