Merck
GF68491222
Tungsten
nut, size m4, length 25 pcs, style hexagonal
Sinónimos:
W 00NU04, W
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
W
Número de CAS:
Peso molecular:
183.84
MDL number:
UNSPSC Code:
31161727
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
packaging
pkg of 25
manufacturer/tradename
Goodfellow 684-912-22
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)