Documentos clave
GF64839831
Quartz - fused
sphere, 0.35 mm diameter, 10 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinónimos:
SI616810
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
form
spheres
manufacturer/tradename
Goodfellow 648-398-31
diameter
0.35 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)