Merck
GF56853524
Neodymium
foil, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Sinónimos:
ND000200
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nd
Número de CAS:
Peso molecular:
144.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12141609
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 568-535-24
resistivity
64.0 μΩ-cm, 20°C
size
50 × 50 mm
thickness
0.025 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
density
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI key
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)