GF55450908
Polybutylene Terephthalate
(PBT), granule, 5 mm nominal granule size, weight 2000 g
Sinónimos:
ES346310
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 554-509-08
peso
2000 g
tamaño nominal del gránulo
5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)