Documentos clave
GF54313332
Quartz - fused
tube, outside diameter 23.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinónimos:
SI617460
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 543-133-32
Longitud
100 mm
D.E.
23.0 mm
pared grosor
1.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)