GF52713356
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, temper annealed
Sinónimos:
FA140350
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 527-133-56
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)