GF50872079
Tantalum
foil, thickness 0.03 mm, size 300 × 300 mm, tolerance 0.2
Sinónimos:
TA000348, Ta
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Formulario
foil
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 508-720-79
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.03 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)