Documentos clave
GF47970254
Silicone Elastomer, Film, Thickness 0.025Mm, Size 23X23 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, film, thickness 0.025 mm, size 23 × 23 mm
Sinónimos:
SI301025
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 479-702-54
size
23 × 23 mm
thickness
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)