GF47211870
Stainless steel - AISI 316
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, nominal aperture 0.085 mm, size 300 × 300 mm, wire diameter 0.05 mm
Sinónimos:
FE248703
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
mesh
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 472-118-70
apertura nominal
0.085 mm
tamaño
300 × 300 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)