GF45572474
Iron
foil, 100x100mm, thickness 0.25mm, hard, 99.5%
Sinónimos:
Iron, FE000400
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.5%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 455-724-74
resistividad
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)