GF42816135
Nitinol alloy, Ni55Ti45
500mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 1.55mm inside diameter, superelastic
Sinónimos:
NI207180
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 428-161-35
Longitud
500 mm
D.E. × D.I. × grosor de la pared
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)