Documentos clave
GF40100050
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm rod, 2.0mm diameter
Sinónimos:
FE047902
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 401-000-50
L × diam.
100 mm × 2.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)