GF39238094
Stainless steel - AISI 321
foil, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, thickness 0.25 mm, length 1 m, coil width 150 mm
Sinónimos:
FE210321
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 392-380-94
Longitud
1 m
bobina anchura
150 mm
grosor
0.25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)