Documentos clave
GF39002891
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 1 m, coil width 12 mm
Sinónimos:
FF210331
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 390-028-91
Longitud
1 m
bobina anchura
12 mm
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)