Merck
GF33939849
Selenium
powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.95%
Sinónimos:
SE006010
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Se
Número de CAS:
Peso molecular:
78.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141910
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
descripción
gray
Ensayo
99.95%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 339-398-49
resistividad
1.2 μΩ-cm, 0°C
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
250 μm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
densidad
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Clave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)