GF29773963
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Sinónimos:
UR303810
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
foam
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 297-739-63
tamaño
300 × 300 mm
grosor
10 mm
densidad aparente
0.08 g/cm3
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)