Documentos clave
GF29487617
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI160500
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 294-876-17
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)