GF28006196
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm tube, 9.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 8mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
FE047750
About This Item
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 280-061-96
L × wall thickness
200 mm × 0.5 mm
O.D. × I.D.
9.0 mm × 8 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)