GF23860144
Titanium
tube, 500mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 4.57mm, wall thickness 0.89mm, annealed, 99.6+%
Sinónimos:
Titanium, TI007350
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.60%
Formulario
tubes
temp. de autoignición
860 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 238-601-44
resistividad
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
500 mm × 0.89 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 4.57 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
densidad
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)