Documentos clave
GF21307935
Nickel/Iron
wire, Ni 90%/Fe 10%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinónimos:
NJ235140
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 213-079-35
L
0.2 m
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)