Documentos clave
GF19913531
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 50 x 50mm, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE280350
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 199-135-31
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)