GF15812557
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
500mm tube, 0.75mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.55mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
AL017150
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 158-125-57
L × thickness
500 mm × 0.1 mm
O.D. × I.D.
0.75 mm × 0.55 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)