Documentos clave
GF14736236
Alumina
sheet, thickness 0.50 mm, size 60 × 60 mm, purity 96.%
Sinónimos:
AL603051
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
96%
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 147-362-36
size
60 × 60 mm
thickness
0.50 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)