Documentos clave
GF13412472
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fiber, tex number 3.3, L 1000 m, filament diameter 0.014mm
Sinónimos:
ES305710
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 134-124-72
L
1000 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)