GF13269102
Gold
wire, 0.5 mm diameter, length 1 m, high purity 99.99+%
Sinónimos:
AU005150
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 132-691-02
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
L
1 m
diameter
0.5 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)