Merck
GF13036070
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.02 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinónimos:
SI536015
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 130-360-70
weight
200 g
max. part. size
0.02 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon nitride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)