Documentos clave
GF12191330
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
1000mm rod, 3.2mm diameter
Sinónimos:
FE087905
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 121-913-30
L × diam.
1000 mm × 3.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)