Documentos clave
GF10537433
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Sinónimos:
W 055140
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 105-374-33
Longitud
50 m
diámetro
0.013 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)