GF08213712
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 12.7 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.05 g/cm3
Sinónimos:
VC003830
manufacturer/tradename
Goodfellow 082-137-12
size
100 × 100 mm
thickness
12.7 mm
bulk density
0.05 g/cm3
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)