Documentos clave
GF06129389
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 15mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI020200
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 061-293-89
tamaño × grosor
15 mm × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)