GF05260722
Aluminium alloy 2024
foil, Al 93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 3.0 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
Sinónimos:
AB200450
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 052-607-22
tamaño
300 × 300 mm
grosor
3.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)