GF04189585
Stainless steel - AISI 316l
Non-Woven Fabric, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 300 × 300 mm, thickness 0.060 mm
Sinónimos:
FF213720
About This Item
Productos recomendados
Formulario
fabric
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 041-895-85
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.060 mm
peso
50 gper meter squared
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)