GF01638828
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.99%
Sinónimos:
CU516010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
99.99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 016-388-28
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)