DWKW216951
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (30 mL), PE liner
Sinónimos:
W216951
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
esterilidad
non-sterile
Características
with cap
with cap
envase
case of 24 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216951
botella diám. &veces; Al &veces; An
(37 mm) (65 mm) (402 mm)
capacidad
(30 mL)
Adaptador
28-400 neck
28-400
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
- Easy removal of contents
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
- Amber, USP Type III soda-lime glass
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)