Documentos clave
DWKBLP0125P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 1250 mL
Sinónimos:
BLP0125P
About This Item
Código UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Materiales
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon BLP0125P
capacidad
1250 mL
Descripción general
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Aplicación
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
Características y beneficios
Suitable for food contact applications
Información legal
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)