DWK986562
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinónimos:
986562, Scintillation vial
About This Item
Productos recomendados
Materiales
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
Características
with cap
envase
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 986562
botella diám. &veces; Al &veces; An
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
capacidad
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- High-density polyethylene bottle made of low potassium borosilicate glass or polyethylene terephthalate or high-density polyethylene contains white polypropylene screw cap
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Available with cap attached, caps packed separately or without cap
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)