D56829
1,4-Dichlorobenzene
≥99%
Sinónimos:
1,4-Dichlorobenzene, Di-chloricide, Dichlorocide, PDB, Paradichlorobenzene, p-Chlorophenyl chloride, p-Dichlorobenzene, para-Dichlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.07 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1.03 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline solid
bp
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
densidad
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Clave InChI
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Aplicación
- In the synthesis of nitro-aromatics via electrophilic nitration.
- To synthesize polyarylbenzenes through C-C cross coupling with arylboronic acids using imidazolium salt as a catalyst.
- In the Pd-catalyzed Mizoroki-Heck coupling reaction with alkenes.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?