Merck
D221902
Sigma-Aldrich
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26O3
Número de CAS:
Peso molecular:
266.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
densidad de vapor
9.2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
95%
Formulario
solid
bp
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
Clave InChI
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
352.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
178 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Y Nakamura et al.
The Journal of toxicological sciences, 24(2), 123-131 (1999-06-01)
The sensitivities of three skin sensitization tests such as the Guinea pig maximization test (GPMT), Adjuvant and patch test (APT) and Buehler test (BT), were quantitatively compared with reference to induction and challenge concentrations. Four chemical which had different physico-chemical
Vinod Vellora Thekkae Padil et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(14), 3757-3765 (2015-03-24)
Esterifications of the tree-based gum, gum karaya (GK), using dodecenylsuccinic anhydride (DDSA) were carried out in aqueous solutions. GK was deacetylated using alkali treatment to obtain deacetylated gum karaya (DGK). The DGK and its DDSA derivative were characterized using gel