Merck
D204404
Sigma-Aldrich
1,1-Diphenylacetone
98%
Sinónimos:
1,1-Diphenyl-2-propanone
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2CHCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
210.27
Beilstein:
1910206
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
59-63 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,15H,1H3
Clave InChI
DBNWBEGCONIRGQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)