D179809
2,6-Dimethylpiperazine
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
crystals
bp
162 °C (lit.)
mp
108-111 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CNCC(C)N1
InChI
1S/C6H14N2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
IFNWESYYDINUHV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)