Merck
D142409
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride
98%
Sinónimos:
β-(Dimethylamino)isopropyl chloride hydrochloride, 2-(Dimethylamino)isopropyl chloride hydrochloride, 2-Chloro-1-(dimethylamino)propane hydrochloride, N-(2-Chloropropyl)dimethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CHClCH2N(CH3)2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
158.07
Beilstein:
3670215
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
187-190 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.CC(Cl)CN(C)C
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(6)4-7(2)3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Clave InChI
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)