CLS70320A50
Pyrex® VISTA™ round-bottom boiling flask
capacity 50 mL
Sinónimos:
boiling flask, bottom flask, round bottomed flask, Corning® 70320
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
short
Junta
joint ST/NS19/38
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard taper joint
envase
pack of 2
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 70320A-50
capacidad
50 mL
cuello tamaño
(1)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)